Drukuj
4-Bromo-7-fluoroindole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 2620 PLN
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Formuła: C₈H₅BrFN
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095318
Numer CAS: 883500-66-1