Drukuj
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methacrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6869-100G PC6869-10G
APOSPC6869-100GEA 522 PLN
APOSPC6869-100G APOSPC6869-10G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Formuła: C₇H₈F₄O₂
Temp. Wrzenia: 124 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042381
Numer CAS: 45102-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 256-189-7
Jednostka: 3272
ADR: 3,III