Drukuj
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1,2-propenoxide
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 1380 PLN
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formuła: C₆H₈O₂F₄
Temp. Wrzenia: 50…52 °C
Gęstość: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00054682
Numer CAS: 19932-26-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III