Drukuj
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6867E-25G PC6867E-5G
APOSPC6867E-25GEA 3970 PLN
APOSPC6867E-25G APOSPC6867E-5G
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
3H-Tetrafluoropropionyl chloride
Formuła: C₃HClF₄O
Temp. Wrzenia: 38…40 °C
Gęstość: 1,521 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153278
Numer CAS: 663-73-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II