Drukuj
Tetrafluorophthalonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6860-1G PC6860-100G PC6860-10G PC6860-25G
APOSPC6860-1GEA 73.1 PLN
APOSPC6860-1G APOSPC6860-100G APOSPC6860-10G APOSPC6860-25G
Tetrafluorophthalonitrile 97%
Tetrafluorophthalonitrile
Formuła: C₈F₄N₂
Temp. topnienia: 81…86 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001774
Numer CAS: 1835-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-400-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III