Drukuj
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6848-1G PC6848-5G PC6848-25G
APOSPC6848-1GEA 400 PLN
APOSPC6848-1G APOSPC6848-5G APOSPC6848-25G
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid 98%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₃NO₂
Temp. topnienia: 175…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075469
Numer CAS: 133622-65-8