Drukuj
Kwas tetrafluoroftalowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6840-100G PC6840-500G
APOSPC6840-100GEA 731 PLN
APOSPC6840-100G APOSPC6840-500G
Kwas tetrafluoroftalowy 98%
Kwas tetrafluoroftalowy
Formuła: C₈H₂F₄O₄
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002407
Numer CAS: 652-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-483-4