Drukuj
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6834-50G PC6834-5G PC6834-25G PC6834-100G
APOSPC6834-50GEA 290 PLN
APOSPC6834-50G APOSPC6834-5G APOSPC6834-25G APOSPC6834-100G
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa 99%
Bis(trifluorometylosulfonylo)imid, sól litowa
Formuła: C₂F₆LiNO₄S₂
Temp. topnienia: 234…238 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210017
Numer CAS: 90076-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 415-300-0
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,II