Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6830-25G PC6830-5G
APOSPC6830-25GEA 567 PLN
APOSPC6830-25G APOSPC6830-5G
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenylhydrazine
Formuła: C₆H₄F₄N₂
Temp. topnienia: 86…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007575
Numer CAS: 653-11-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-494-4