Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 1170 PLN
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
Formuła: C₆H₂F₄O
Temp. Wrzenia: 140…143 °C
Temp. topnienia: 33…39 °C
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002157
Numer CAS: 769-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-209-6
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,III