Drukuj
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6810-1G PC6810-5G PC6810-10G
APOSPC6810-1GEA 344 PLN
APOSPC6810-1G APOSPC6810-5G APOSPC6810-10G
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenzene 97%
1,2,3,5-Tetrafluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆HF₄NO₂
Temp. Wrzenia: 78…79 °C/20mmHg
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011687
Numer CAS: 314-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-246-7