Drukuj
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 145 PLN
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formuła: C₆H₆BF₉O₃
MW: 307.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 77 °C/200mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00093768
Numer CAS: 659-18-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 III