Drukuj
Tetrafluoroisophthalonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6797-1G PC6797-25G PC6797-5G
APOSPC6797-1GEA 110 PLN
APOSPC6797-1G APOSPC6797-25G APOSPC6797-5G
Tetrafluoroisophthalonitrile 98%
Tetrafluoroisophthalonitrile
Formuła: C₈F₄N₂
Temp. topnienia: 76…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013290
Numer CAS: 2377-81-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III