Drukuj
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid
PC6795-1G PC6795-5G PC6795-10G
APOSPC6795-1GEA 327 PLN
APOSPC6795-1G APOSPC6795-5G APOSPC6795-10G
Tetrafluoroisophthalic acid 98%
Tetrafluoroisophthalic acid
Formuła: C₈H₂F₄O₄
Temp. topnienia: 212…214 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042379
Numer CAS: 1551-39-9