Drukuj
Tetrafluorohydroquinone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6790-1G PC6790-25G PC6790-5G
APOSPC6790-1GEA 218 PLN
APOSPC6790-1G APOSPC6790-25G APOSPC6790-5G
Tetrafluorohydroquinone 95%
Tetrafluorohydroquinone
Formuła: C₆H₂F₄O₂
Temp. topnienia: 168…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002340
Numer CAS: 771-63-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-237-9