Drukuj
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,2,2-Tetrafluoroiodoethane, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl iodide
PC6783-1G PC6783-5G
APOSPC6783-1GEA 1030 PLN
APOSPC6783-1G APOSPC6783-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1-iodoethane
Formuła: C₂HF₄I
MW: 227.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 41…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069111
Numer CAS: 354-41-6