Drukuj
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 145 PLN
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)toluene
Formuła: C₉H₈F₄O
Temp. Wrzenia: 67…69 °C/14mmHg
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042105
Numer CAS: 1737-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-086-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III