Drukuj
3-Fluoro-5-nitrobenzonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6771-1G PC6771-5G
APOSPC6771-1GEA 1120 PLN
APOSPC6771-1G APOSPC6771-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitryl
3-Fluoro-5-nitrobenzonitryl
Formuła: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Temp. topnienia: 49…54 °C
Gęstość: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05864356
Numer CAS: 110882-60-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III