Drukuj
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
PC6769-1G PC6769-5G
APOSPC6769-1GEA 145 PLN
APOSPC6769-1G APOSPC6769-5G
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Formuła: C₄H₇F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 40…41 °C/0,7mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06248152
Numer CAS: 142492-01-1