Drukuj
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6767-100G PC6767-25G PC6767-5G
APOSPC6767-100GEA 3050 PLN
APOSPC6767-100G APOSPC6767-25G APOSPC6767-5G
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene 98%
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
Formuła: HF₂CCF₂OC₆H₅
Temp. Wrzenia: 152…153 °C
Gęstość: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042102
Numer CAS: 350-57-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-505-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III