Drukuj
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6765-1G PC6765-25G PC6765-5G
APOSPC6765-1GEA 290 PLN
APOSPC6765-1G APOSPC6765-25G APOSPC6765-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.1364 g/mol
Temp. Wrzenia: 103 °C/1.7kPa
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039577
Numer CAS: 35295-36-4