Drukuj
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6764-25G PC6764-5G
APOSPC6764-25GEA 3710 PLN
APOSPC6764-25G APOSPC6764-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. Wrzenia: 95…97 °C/9mmHg
Gęstość: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 35295-35-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-496-5