Drukuj
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6759-1G PC6759-5G PC6759-25G
APOSPC6759-1GEA 110 PLN
APOSPC6759-1G APOSPC6759-5G APOSPC6759-25G
4-Fluoro-L-phenylalanine 98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
Temp. topnienia: 247…249 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063064
Numer CAS: 1132-68-9