Drukuj
3-Bromo-5-fluoropirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6747-100G PC6747-1G PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA 1390 PLN
APOSPC6747-100G APOSPC6747-1G APOSPC6747-50G
3-Bromo-5-fluoropirydyna 97%
3-Bromo-5-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
Temp. Wrzenia: 78 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 24…28 °C
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112555
Numer CAS: 407-20-5