Drukuj
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
PC6745-25G PC6745-5G PC6745-100G
APOSPC6745-25GEA 853 PLN
APOSPC6745-25G APOSPC6745-5G APOSPC6745-100G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol 98%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Formuła: C₄H₆F₄O₂
Temp. Wrzenia: 110…112 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 80…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042375
Numer CAS: 425-61-6