Drukuj
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
PC6742-100G PC6742-250G PC6742-25G PC6742-500G
APOSPC6742-100GEA 464 PLN
APOSPC6742-100G APOSPC6742-250G APOSPC6742-25G APOSPC6742-500G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇HClF₄O
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075164
Numer CAS: 94695-48-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III