Drukuj
Kwas 2-chloro-3-trifluorometylobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3-trifluoromethylbenzoic acid, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6734-5G PC6734-1G PC6734-25G
APOSPC6734-5GEA 124 PLN
APOSPC6734-5G APOSPC6734-1G APOSPC6734-25G
Kwas 2-chloro-3-trifluorometylobenzoesowy 98%
Kwas 2-chloro-3-trifluorometylobenzoesowy
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792415
Numer CAS: 39226-97-6