Drukuj
1,2,4,5-Tetrafluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6730-10G PC6730-250G PC6730-50G
APOSPC6730-10GEA 110 PLN
APOSPC6730-10G APOSPC6730-250G APOSPC6730-50G
1,2,4,5-Tetrafluorobenzen 99%
1,2,4,5-Tetrafluorobenzen
Formuła: C₆H₂F₄
Temp. Wrzenia: 90 °C
Temp. topnienia: 44319 °C
Gęstość: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000307
Numer CAS: 327-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-319-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II