Drukuj
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6718-1G PC6718-250MG
APOSPC6718-1GEA 348 PLN
APOSPC6718-1G APOSPC6718-250MG
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol 97%
3-Cyano-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
Formuła: C₁₃H₇F₃N₂S
Temp. topnienia: 181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02180674
Numer CAS: 104960-49-8