Drukuj
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 1020 PLN
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₇FN₂O
Temp. topnienia: 166…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01922131
Numer CAS: 306936-57-2