Drukuj
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dibromo-5-fluoro-4-hydroxybenzene
PC6713-100G PC6713-25G PC6713-5G
APOSPC6713-100GEA 946 PLN
APOSPC6713-100G APOSPC6713-25G APOSPC6713-5G
2,4-Dibromo-6-fluorophenol 97%
2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Formuła: C₆H₃Br₂FO
MW: 269.9 g/mol
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042233
Numer CAS: 576-86-3