Drukuj
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6703-1G PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA 1860 PLN
APOSPC6703-1G APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Formuła: C₆H₄F₁₁N
Temp. Wrzenia: 107 °C/740mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025929
Numer CAS: 355-34-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,III