Drukuj
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 189 PLN
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formuła: C₃H₃FO₃
Temp. Wrzenia: 212 °C
Temp. topnienia: 28…23 °C
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06247543
Numer CAS: 114435-02-8