Drukuj
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6699-25G PC6699-5G
APOSPC6699-25GEA 2920 PLN
APOSPC6699-25G APOSPC6699-5G
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether 98%
1,1-Dichloro-2,2,2-trifluoroethyldifluoromethyl ether
Formuła: C₃HCl₂F₅O
MW: 218.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01320775
Numer CAS: 32778-07-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 III