Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6690-5G PC6690-100G
APOSPC6690-5GEA 131 PLN
APOSPC6690-5G APOSPC6690-100G
2,3,5,6-Tetrafluoroanilina 98%
2,3,5,6-Tetrafluoroanilina
Formuła: C₆H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 158 °C
Temp. topnienia: 31…33 °C
Gęstość: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007644
Numer CAS: 700-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-840-4