Drukuj
ω,ω-Difluoroacetofenon 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6686-1G PC6686-5G
APOSPC6686-1GEA 356 PLN
APOSPC6686-1G APOSPC6686-5G
ω,ω-Difluoroacetofenon 95%
ω,ω-Difluoroacetofenon
Formuła: C₈H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 63…65 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06246879
Numer CAS: 395-01-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III