Drukuj
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6685-1G PC6685-5G PC6685-25G
APOSPC6685-1GEA 110 PLN
APOSPC6685-1G APOSPC6685-5G APOSPC6685-25G
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline 98%
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Formuła: C₆H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 78 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 27…29 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025153
Numer CAS: 5580-80-3