Drukuj
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
PC6674-25G PC6674-100G PC6674-500G
APOSPC6674-25GEA 110 PLN
APOSPC6674-25G APOSPC6674-100G APOSPC6674-500G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. Wrzenia: 129…130 °C
Gęstość: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236217
Numer CAS: 1583-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-431-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III