Drukuj
Fluorek tetraetyloamonu hydrat 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6665-100G PC6665-25G PC6665-500G
APOSPC6665-100GEA 334 PLN
APOSPC6665-100G APOSPC6665-25G APOSPC6665-500G
Fluorek tetraetyloamonu hydrat 98%
Fluorek tetraetyloamonu hydrat
Formuła: C₈H₂₀FN·xH₂O
Temp. topnienia: 120…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149990
Numer CAS: 98330-04-2