Drukuj
1-Fluorotetradecane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Myristyl fluoride
PC6660-1G PC6660-5G
APOSPC6660-1GEA 290 PLN
APOSPC6660-1G APOSPC6660-5G
1-Fluorotetradecane 97%
1-Fluorotetradecane
Formuła: C₁₄H₂₉F
MW: 216.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…121 °C/3mmHg
Gęstość: 0.828 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042114
Numer CAS: 73180-09-3