Drukuj
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1,9-nonandiol
PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 1530 PLN
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol
Formuła: C₉H₆F₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 140 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 108…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153275
Numer CAS: 203303-01-9