Drukuj
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6640-25G PC6640-5G
APOSPC6640-25GEA 2520 PLN
APOSPC6640-25G APOSPC6640-5G
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane 97%
1,1,2,2-Tetrachlorotetrafluorocyclobutane
Formuła: C₄Cl₄F₄
Temp. Wrzenia: 131…133 °C
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039440
Numer CAS: 336-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-409-2