Drukuj
Trifluorometanosulfonian tetrabutyloamonu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6636-25G PC6636-5G
APOSPC6636-25GEA 1010 PLN
APOSPC6636-25G APOSPC6636-5G
Trifluorometanosulfonian tetrabutyloamonu 99%
Trifluorometanosulfonian tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
MW: 391.54 g/mol
Temp. topnienia: 112…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042585
Numer CAS: 35895-70-6