Drukuj
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
PC6635-100G PC6635-25G PC6635-1G
APOSPC6635-100GEA 530 PLN
APOSPC6635-100G APOSPC6635-25G APOSPC6635-1G
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu 97%
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu
Electrolyte additive used in the synthesis of electrically conducting poly(thiophene) polymers, JOC., 1994,59, 442
Formuła: C₁₆H₃₆BF₄N
MW: 329.27 g/mol
Temp. topnienia: 155…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011634
Numer CAS: 429-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-058-8