Drukuj
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6633T-100G PC6633T-500G PC6633T-1KG
APOSPC6633T-100GEA 110 PLN
APOSPC6633T-100G APOSPC6633T-500G APOSPC6633T-1KG
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat 97%
Fluorek tetrabutyloamonu trihydrat
Technical bulletin available
Formuła: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Temp. topnienia: 54…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149981
Numer CAS: 87749-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 1759
ADR: 8,III