Drukuj
Tantalum pentafluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6630-25G PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA 3060 PLN
APOSPC6630-25G APOSPC6630-5G
Tantalum pentafluoride 99%
Tantalum pentafluoride
Formuła: F₅Ta
MW: 275.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 229.5 °C
Temp. topnienia: 97 °C
Gęstość: 4.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042542
Numer CAS: 7783-71-3
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09225