Drukuj
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 110 PLN
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrF₂O₂
Temp. topnienia: 118…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973422
Numer CAS: 64695-84-7