Drukuj
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 656 PLN
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₇FO₂
MW: 190.1700 g/mol
Temp. topnienia: 242…246 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200717
Numer CAS: 5043-01-6