Drukuj
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
PC6587-100G PC6587-1KG PC6587-500G
APOSPC6587-100GEA 110 PLN
APOSPC6587-100G APOSPC6587-1KG APOSPC6587-500G
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Peptide coupling reagent.
Formuła: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075445
Numer CAS: 94790-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 423-020-5