Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6582-25G PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA 725 PLN
APOSPC6582-25G APOSPC6582-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Temp. Wrzenia: 230…231 °C
Gęstość: 1.854 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094395
Numer CAS: 176225-08-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 III